Få mere at vide
2-Acetyl-3-bromothiophene, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11374556
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11374556 25 g 25g
11354556 1 g 1g
11364556 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11374556 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L20113.14
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 42877-08-7
Molekylær formel C6H5BrOS
Molekylvægt (g/mol) 205.07
MDL nummer MFCD00794287
InChI nøgle ZUXPELAHJQSZTE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-acetyl-3-bromothiophene, 1-3-bromothiophen-2-yl ethanone, 1-3-bromothiophen-2-yl ethan-1-one, 1-3-bromo-2-thienyl-1-ethanone, bromothienylethanone, 1-3-bromothien-2-yl ethanone, 1-3-bromo-2-thienyl ethanone, pubchem7280, acmc-20ai7w
PubChem CID 2764496
SMIL CC(=O)C1=C(Br)C=CS1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Acetyl-3-bromothiophene
Smeltepunkt 41°C to 45°C
Kogepunkt 102°C to 105°C (4 mmHg)
Brydningsindeks 1.614
Mængde 25 g
Beilstein 116973
Følsomhed Light sensitive
IUPAC navn 1-(3-bromothiophen-2-yl)ethan-1-one
Formel vægt 205.07
Procent renhed 97%