Få mere at vide
2-Acetyl-3-aminothiophen, 97%
Artikelnummer. 11388505
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11388505 250 mg 250mg
11378505 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11388505 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L10563.MD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
CAS: 31968-33-9 | C6H7NOS | 141,188 g/mol
Dithienopyridiner blev syntetiseret ud fra 2-acetyl-3-aminothiophen. Bruges også som fin Mellem.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Dithienopyridiner
blev syntetiseret ud fra 2-acetyl-3-aminothiophen. Bruges også som fin Mellem.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 31968-33-9
Molekylær formel C6H7NOS
Molekylvægt (g/mol) 141.188
MDL nummer MFCD00052585
InChI nøgle MMLSKDGCLMDHAJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-acetyl-3-aminothiophene, 1-3-aminothiophen-2-yl ethanone, ethanone, 1-3-amino-2-thienyl, ethanone,1-3-amino-2-thienyl, pubchem20830, acmc-1co94, 1-3-aminothien-2-yl ethanone, 2-acetylthiophene-3-amine, 1-3-amino-2-thiophenyl ethanone
PubChem CID 2735233
IUPAC navn 1-(3-aminothiophen-2-yl)ethanon
SMIL CC(=O)C1=C(C=CS1)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Acetyl-3-aminothiophene
Smeltepunkt 84 °C til 88 °C
Kogepunkt 120 °C til 125 °C (0,8 mmHg)
Mængde 250 mg
Beilstein 1635973
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 141.19
Procent renhed 97%