Få mere at vide
2-Acetyl-1-methylpyrrol, 98 %
Artikelnummer. 11498276
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Unit Size
11498276 5 g 5g
11408286 25 g 25g
11418286 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11498276 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A15353.06
 Begrænset vare
På lager
Add to basket
CAS: 932-16-1 | C7H9NO | 123,16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 932-16-1
Molekylær formel C7H9NO
Molekylvægt (g/mol) 123.16
MDL nummer MFCD00003089
InChI nøgle NZFLWVDXYUGFAV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-acetyl-1-methylpyrrole, n-methyl-2-acetylpyrrole, 1-1-methyl-1h-pyrrol-2-yl ethanone, 1-1-methylpyrrol-2-yl ethanone, 1-methyl-2-acetylpyrrole, 2-acetyl-n-methylpyrrole, ethanone, 1-1-methyl-1h-pyrrol-2-yl, methyl 1-methylpyrrol-2-yl ketone, 1-1-methyl-1h-pyrrol-2-yl ethan-1-one, 2-acetyl-1-methyl pyrrole
PubChem CID 61240
ChEBI CHEBI:59982
IUPAC navn 1-(1-methylpyrrol-2-yl)ethanon
SMIL CN1C=CC=C1C(C)=O
Specifications
Kemisk navn eller materiale 2-Acetyl-1-methylpyrrole
Tæthed 1.04
Kogepunkt 200 °C til 202 °C
Flammepunkt 68 °C (154 °F)
Lugt Behageligt
Brydningsindeks 1.542
Mængde 5 g
Beilstein 111887
Formel vægt 123.16
Procent renhed 98%