Få mere at vide
2'-Acetoxyacetophenone, 98%
Artikelnummer. 11427254
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11427254 5 g 5g
11437254 25 g 25g
11447254 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11427254 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21624.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7250-94-4 | C10H10O3 | 178.19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7250-94-4
Molekylær formel C10H10O3
Molekylvægt (g/mol) 178.19
MDL nummer MFCD00017223
InChI nøgle WWEDAIJJBDFOOK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2'-acetoxyacetophenone, 2-acetylphenyl acetate, ethanone, 1-2-acetyloxy phenyl, o-acetoxyacetophenone, 2'-acetoxy acetophenone, maybridge1_002653, acmc-209on8, acetic acid 2-acetyl-phenyl ester, acetophenone, 2-hydroxy-, acetate 8ci
PubChem CID 16716
IUPAC navn (2-acetylphenyl)acetat
SMIL CC(=O)OC1=CC=CC=C1C(C)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2'-Acetoxyacetophenone
Smeltepunkt 88°C to 91°C
Kogepunkt 118°C (19 mmHg)
Mængde 5 g
Beilstein 1948938
Formel vægt 178.19
Procent renhed 98%