Få mere at vide
2'-Acetonaphthone, 99%
Artikelnummer. 10397520 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
Artikelnummer. 10397520
Brand: Thermo Scientific Acros 158885000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 93-08-3 | C12H10O | 170.21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 93-08-3
Molekylær formel C12H10O
Molekylvægt (g/mol) 170.21
MDL nummer MFCD00004108
InChI nøgle XSAYZAUNJMRRIR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-acetylnaphthalene, 2-acetonaphthone, 2'-acetonaphthone, methyl 2-naphthyl ketone, acetonaphthone, 1-naphthalen-2-yl ethanone, 1-2-naphthyl ethanone, ethanone, 1-2-naphthalenyl, oranger cyrstals, 2-naphthyl methyl ketone
PubChem CID 7122
ChEBI CHEBI:52364
IUPAC navn 1-naphthalen-2-ylethanon
SMIL CC(=O)C1=CC2=CC=CC=C2C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2'-Acetonaphthone
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 53.0°C to 56.0°C
Farve Hvid
Kogepunkt 300.0°C to 301.0°C
Flammepunkt 168°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Plastflaske
Lineær formel C10H7COCH3
Mængde 500 g
Beilstein 07, 402
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble
Formel vægt 170.21
Procent renhed 99%
Fysisk form Fine Crystalline Powder and Chunks
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2'-Acetonaphthone
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
Faresætning
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P391-Udslip opsamles.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i