Få mere at vide
2-acetamidophenol, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | N-(2-Hydroxyphenyl)-acetamide (2-Acetamidophenol) |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9NO2/c1-6(10)9-7-4-2-3-5-8(7)11/h2-5,11H,1H3,(H,9,10) |
| Formel vægt | 151.0633 |