Få mere at vide
2-Acetamido-6-chlorobenzoic acid, 99%, Thermo Scientific™
Product Code. 11342626
Change view
Click to view available options
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Unit Size:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Unit Size
11342626 25 g 25g
11322626 1 g 1g
11332626 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11342626 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. L08632.14
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 19407-42-2
Molekylær formel C9H8ClNO3
Molekylvægt (g/mol) 213.617
MDL nummer MFCD00051939
InChI nøgle VFHSJTHAMJFUCK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-acetylamino-6-chlorobenzoic acid, 2-n-acetylamino-6-chlorobenzoic acid, 2-chloro-6-acetamidobenzoic acid, benzoic acid, 2-acetylamino-6-chloro, acmc-20ao6f, 2-acetamido-6-chloro-benzoic acid, 6-chloro-2-methylcarbonylamino benzoic acid
PubChem CID 88044
IUPAC navn 2-acetamido-6-chlorobenzoic acid
SMIL CC(=O)NC1=C(C(=CC=C1)Cl)C(=O)O
Specifications
Kemisk navn eller materiale 2-Acetamido-6-chlorobenzoic acid
Smeltepunkt 216°C to 218°C
Mængde 25 g
Beilstein 784450
Formel vægt 213.62
Procent renhed 99%