Få mere at vide
2-Acetamido-6-chlorobenzoic acid, 99%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11322626
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11322626 1 g 1g
11332626 5 g 5g
11342626 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11322626 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L08632.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 19407-42-2
Molekylær formel C9H8ClNO3
Molekylvægt (g/mol) 213.617
MDL nummer MFCD00051939
InChI nøgle VFHSJTHAMJFUCK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-acetylamino-6-chlorobenzoic acid, 2-n-acetylamino-6-chlorobenzoic acid, 2-chloro-6-acetamidobenzoic acid, benzoic acid, 2-acetylamino-6-chloro, acmc-20ao6f, 2-acetamido-6-chloro-benzoic acid, 6-chloro-2-methylcarbonylamino benzoic acid
PubChem CID 88044
IUPAC navn 2-acetamido-6-chlorobenzoic acid
SMIL CC(=O)NC1=C(C(=CC=C1)Cl)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Acetamido-6-chlorobenzoic acid
Smeltepunkt 216°C to 218°C
Mængde 1 g
Beilstein 784450
Formel vægt 213.62
Procent renhed 99%