Få mere at vide
Alfa Aesar™ 2-Acetamido-5-bromobenzoic acid, 98%
Artikelnummer. 11351527
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11351527 25 g 25g
11341527 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11351527 Leverandør Alfa Aesar™ Leverandørnr. L02139.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 38985-79-4
Molekylær formel C9H7BrNO3
Molekylvægt (g/mol) 257.06
MDL nummer MFCD00040904
InChI nøgle QVABAFHRLMDDLM-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 520935
IUPAC navn 2-acetamido-5-bromobenzoic acid
SMIL CC(=O)NC1=CC=C(Br)C=C1C([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Acetamido-5-bromobenzoic acid
Smeltepunkt 222°C to 224°C
Mængde 25 g
Beilstein 882463
Synonym 5-bromo-2-acetamidobenzoic acid, 2-acetamino-5-bromobenzoic acid, n-acetyl-5-bromo-anthranilic acid, 2-acetylamino-5-bromobenzoic acid, n-acetyl-5-bromoanthranilic acid, 2-acetamido-5-bromobenzoic acid, benzoic acid,2-acetylamino-5-bromo, benzoic acid, 2-acetylamino-5-bromo
Formel vægt 258.07
Procent renhed 98%