Få mere at vide
2,7-Dibromo-9-fluorenone, 96%
Artikelnummer. 11415670
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11415670 1 g 1g
11425670 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11415670 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H25919.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 14348-75-5 | C13H6Br2O | 337.998 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14348-75-5
Molekylær formel C13H6Br2O
Molekylvægt (g/mol) 337.998
MDL nummer MFCD00010790
InChI nøgle CWGRCRZFJOXQFV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,7-dibromo-9-fluorenone, 2,7-dibromo-9h-fluoren-9-one, 2,7-dibromo-fluoren-9-one, 2,7-dibromofluorenone, 2,7-dibromo-fluorenone, 9h-fluoren-9-one, 2,7-dibromo, 2,7-dibrom-9h-fluoren-9-on, pubchem19652, acmc-209cqp, maybridge1_002427
PubChem CID 259922
IUPAC navn 2,7-dibromfluoren-9-on
SMIL C1=CC2=C(C=C1Br)C(=O)C3=C2C=CC(=C3)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,7-Dibromo-9-fluorenone
Smeltepunkt 195°C to 196°C
Mængde 1 g
Formel vægt 337.99
Procent renhed 96%