Få mere at vide
2,6-Pyridinedimethanol, 98%
Artikelnummer. 10721614 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10721614 100 g Glasflaske 100g
10616952 5 g Glasflaske 5g
10626952 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10721614 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 167551000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1195-59-1 | C7H9NO2 | 139.15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1195-59-1
Molekylær formel C7H9NO2
Molekylvægt (g/mol) 139.15
MDL nummer MFCD00006351
InChI nøgle WWFMINHWJYHXHF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-pyridinedimethanol, pyridine-2,6-diyldimethanol, 2,6-bis hydroxymethyl pyridine, 6-hydroxymethyl pyridin-2-yl methanol, pyridine-2,6-dimethanol, 2,6-dihydroxymethylpyridine, 2,6-bis-hydroxymethyl pyridine, 2,6-bis-hydroxymethyl-pyridine, 2,6-pyridinyl dimethanol, 6-hydroxymethyl-2-pyridyl methan-1-ol
PubChem CID 70957
IUPAC navn [6-(hydroxymethyl)pyridin-2-yl]methanol
SMIL C1=CC(=NC(=C1)CO)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 6-Pyridinedimethanol
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 112°C to 115°C
Farve Gul til Beige
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (C5H3N)(CH2OH)2
Mængde 100 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble
Formel vægt 139.15
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,6-Pyridinedimethanol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.