Få mere at vide
2,6-Pyridinedimethanol, 98%
Artikelnummer. 11387735
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11387735 25 g 25g
11377735 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11387735 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L02527.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1195-59-1 | C7H9NO2 | 139.154 g/mol
2,6-Pyridinedimethanol blev anvendt til fremstilling af Fe(III)-komplekser [Fe(18)O(6)(OH)(8)(pdm)(10)(pdmH)(4)(H(2)O)(4)](ClO(4))(10) og Fe(9)O(4)(OH)(2)(O(2)CMe)(10)(pdm)(pdmH)(4)](NO(3)). Det er en ligand, der bruges til syntese af en række metalkomplekser og katalysatorer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2,6-Pyridinedimethanol blev anvendt til fremstilling af Fe(III)-komplekser [Fe(18)O(6)(OH)(8)(pdm)(10)(pdmH)(4)(H(2)O)(4)](ClO(4))(10) og Fe(9)O(4)(OH)(2)(O(2)CMe)(10)(pdm)(pdmH)(4)](NO(3)). Det er en ligand, der bruges til syntese af en række metalkomplekser og katalysatorer.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1195-59-1
Molekylær formel C7H9NO2
Molekylvægt (g/mol) 139.154
MDL nummer MFCD00006351
InChI nøgle WWFMINHWJYHXHF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-pyridinedimethanol, pyridine-2,6-diyldimethanol, 2,6-bis hydroxymethyl pyridine, 6-hydroxymethyl pyridin-2-yl methanol, pyridine-2,6-dimethanol, 2,6-dihydroxymethylpyridine, 2,6-bis-hydroxymethyl pyridine, 2,6-bis-hydroxymethyl-pyridine, 2,6-pyridinyl dimethanol, 6-hydroxymethyl-2-pyridyl methan-1-ol
PubChem CID 70957
IUPAC navn [6-(hydroxymethyl)pyridin-2-yl]methanol
SMIL C1=CC(=NC(=C1)CO)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,6-Pyridinedimethanol
Smeltepunkt 110°C to 114°C
Kogepunkt 185°C (15 mmHg)
Mængde 25 g
Beilstein 116016
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 139.15
Procent renhed 98%