Få mere at vide
2',6'-Picolinoxylidide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-(2,6-Dimethylphenyl)pyridine-2-carboxamide |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H14N2O/c1-10-6-5-7-11(2)13(10)16-14(17)12-8-3-4-9-15-12/h3-9H,1-2H3,(H,16,17) |
| Formel vægt | 226.1106 |