Få mere at vide
2-(6-Methoxy-1-benzofuran-3-yl)eddikesyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10213182
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10213182 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10130602 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10213182 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. KM10844DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-01-2027
Kemiske identifikatorer
CAS 69716-05-8
Molekylær formel C11H10O4
Molekylvægt (g/mol) 206.197
MDL nummer MFCD02677734
InChI nøgle QCXJFLREQGIACT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-6-methoxy-1-benzofuran-3-yl acetic acid, 2-6-methoxybenzofuran-3-yl acetic acid, 6-methoxy-1-benzofuran-3-yl acetic acid, 3-benzofuranacetic acid, 6-methoxy, 2-6-methoxybenzo b furan-3-yl acetic acid, maybridge3_004130, 4ddh, ms0, 6-methoxybenzofuran-3-acetic acid, 6-methoxybenzofuran-3-yl acetic acid
PubChem CID 736818
IUPAC navn 2-(6-methoxy-1-benzofuran-3-yl)eddikesyre
SMIL COC1=CC2=C(C=C1)C(=CO2)CC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(6-Methoxy-1-benzofuran-3-yl)acetic acid
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 206.2
Procent renhed 97%