Få mere at vide
2,6-Diphenylphenol, 98%
Artikelnummer. 11393976
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11393976 5 g 5g
11303986 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11393976 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L17166.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 2432-11-3 | C5H2Br2O3 | 269.88 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2432-11-3
MDL nummer MFCD00009716
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,6-Diphenylphenol
Smeltepunkt 101°C to 103°C
Molekylær formel C18H14O
Mængde 5 g
Beilstein 2051224
Synonym 1,1':3',1-terphenyl-2'-ol, m-terphenyl-2'-ol, 2,6-diphenyl phenol, 2'-hydroxy-m-terphenyl, unii-la93w35m96, 3-phenyl-1,1'-biphenyl-2-ol, 2,6-di-phenylphenol, 2,6,-diphenylphenol, 2,6-di phenyl phenol
InChI nøgle ATGFTMUSEPZNJD-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC=C(C=C1)C2=C(C(=CC=C2)C3=CC=CC=C3)O
IUPAC navn 2,6-diphenylphenol
Molekylvægt (g/mol) 246.31
PubChem CID 75512
Formel vægt 246.31
Procent renhed 98%