Få mere at vide
2,6-Diphenylphenol, 98%
Artikelnummer. 11303986
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11303986 25 g 25g
11393976 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11303986 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L17166.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 2432-11-3 | C5H2Br2O3 | 269.88 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2432-11-3
MDL nummer MFCD00009716
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,6-Diphenylphenol
Smeltepunkt 101°C to 103°C
Molekylær formel C5H2Br2O3
Mængde 25 g
Beilstein 2051224
Synonym 4,5-dibromo-2-furoic acid, 2,3-dibromofuran-5-carboxylic acid, 4,5-dibromo-2-furancarboxylic acid, 2-furancarboxylicacid, 4,5-dibromo, 2-furancarboxylic acid, 4,5-dibromo, zlchem 604, acmc-209xd1, ksc201e3j, 4,5-dibromo-2-furoicacid
InChI nøgle BHUVICYZDBUMIU-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=C(OC(=C1Br)Br)C(=O)O
IUPAC navn 4,5-dibromofuran-2-carboxylsyre
Molekylvægt (g/mol) 269.88
PubChem CID 4194832
Formel vægt 246.31
Procent renhed 98%