Få mere at vide
2,6-Diphenylphenol, 97%
Artikelnummer. 10264661 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10264661 5 g Glasflaske 5g
10450871 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10264661 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 214740050
 Begrænset vare
På lager
CAS: 2432-11-3 | C18H14O | 246,31 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2432-11-3
Molekylær formel C18H14O
Molekylvægt (g/mol) 246.31
MDL nummer MFCD00009716
InChI nøgle ATGFTMUSEPZNJD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,1':3',1-terphenyl-2'-ol, m-terphenyl-2'-ol, 2,6-diphenyl phenol, 2'-hydroxy-m-terphenyl, unii-la93w35m96, 2,6-di-phenylphenol, 2,6,-diphenylphenol, 2,6-di phenyl phenol, acmc-1ccsf
PubChem CID 75512
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 6-Diphenylphenol
Navn note 97%
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 98 °C til 103 °C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (C6H4)2C6H3OH
Mængde 5 g
Beilstein 06, III, 3631
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: .. Andre opløseligheder: opløselige i alkohol, acetone
Formel vægt 246.31
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystaller eller pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,6-Diphenylphenol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.