Få mere at vide
2,6-Dinitrotoluen, 97%
Artikelnummer. 11364324
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11364324 25 g 25g
11354324 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11364324 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L00856.14
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 606-20-2 | C7H6N2O4 | 182,135 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 606-20-2
Molekylær formel C7H6N2O4
Molekylvægt (g/mol) 182.135
MDL nummer MFCD00007158
InChI nøgle XTRDKALNCIHHNI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-dinitrotoluene, 2,6-dnt, benzene, 2-methyl-1,3-dinitro, 1-methyl-2,6-dinitrobenzene, 2,6-dinitromethylbenzene, toluene, 2,6-dinitro, rcra waste number u106, 2-methyl-1,3-dinitro-benzene, unii-gg7fav92mk, ccris 1006
PubChem CID 11813
ChEBI CHEBI:957
IUPAC navn 2-methyl-1,3-dinitrobenzen
SMIL CC1=C(C=CC=C1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,6-Dinitrotoluene
Smeltepunkt 58°C to 65°C
Kogepunkt 285°C
Flammepunkt 207°C (404°F)
Mængde 25 g
FN nummer UN3454
Beilstein 2052046
Formel vægt 182.14
Procent renhed 97%