Få mere at vide
2,6-Dinitrobenzonitril, 98+%
Artikelnummer. 11393266
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11393266 1 g 1g
11303276 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11393266 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L12624.03
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 35213-00-4 | C7H3N3O4 | 193,118 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 35213-00-4
Molekylær formel C7H3N3O4
Molekylvægt (g/mol) 193.118
MDL nummer MFCD00041246
InChI nøgle ZYDGHQSJZAFMLU-UHFFFAOYSA-N
Synonym dinitrobenzonitrile, benzonitrile, 2,6-dinitro, 2,6-dinitro-benzonitrile, 2,6-dinitrobenzenecarbonitrile, 2,6-dinitrobenznitrile, pubchem21108, 2.6-dinitrobenzonitril, 2,6 dinitrobenzonitrile, 2,6-dini trobenzonitrile, acmc-1ad1y
PubChem CID 520718
IUPAC navn 2,6-dinitrobenzonitril
SMIL C1=CC(=C(C(=C1)[N+](=O)[O-])C#N)[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,6-Dinitrobenzonitrile
Smeltepunkt 146 °C til 150 °C
Mængde 1 g
FN nummer UN3439
Beilstein 2215516
Formel vægt 193.12
Procent renhed ≥98%