Få mere at vide
2,6-dinitroanilin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7081928
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11420063
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A12120.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 606-22-4 | C6H5N3O4 | 183.123 g/mol
2,6-dinitroanilin bruges til organiske syntese mellemprodukter, farvestoffer mellemprodukter, der anvendes til fremstilling af 2,6-dinitroiodbenzen. Det fungerer som en forløber for forskellige nye 1,2,3-trisubstituerede halogenbenzenderivater.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2,6-dinitroanilin bruges til organiske syntese mellemprodukter, farvestoffer mellemprodukter, der anvendes til fremstilling af 2,6-dinitroiodbenzen. Det fungerer som en forløber for forskellige nye 1,2,3-trisubstituerede halogenbenzenderivater.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i en tæt lukket beholder. Opbevares adskilt fra stærke syrer, syrechlorider, syreanhydrider.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 606-22-4
Molekylær formel C6H5N3O4
Molekylvægt (g/mol) 183.123
MDL nummer MFCD00007148
InChI nøgle QFUSCYRJMXLNRB-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzenamine, 2,6-dinitro, 2,6-dinitrobenzenamine, aniline, 2,6-dinitro, unii-8w27g0qbd7, ccris 3108, pubchem22911, wln: wnr bz cnw, acmc-209ml1, 2,6-dinitroaniline, 2,6-dinitro-phenyl-amine
PubChem CID 69070
IUPAC navn 2,6-dinitroanilin
SMIL C1=CC(=C(C(=C1)[N+](=O)[O-])N)[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,6-Dinitroaniline
Smeltepunkt ∼136°C (decomposition)
Mængde 5 g
FN nummer UN1596
Beilstein 2214886
Merck Index 14,3271
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 183.12
Procent renhed 98%