Få mere at vide
2,6-Dinitroanilin, 98%
Beskrivelse
2,6-dinitroanilin bruges til organiske syntese mellemprodukter, farvestoffer mellemprodukter, der anvendes til fremstilling af 2,6-dinitroiodbenzen. Det fungerer som en forløber for forskellige nye 1,2,3-trisubstituerede halogenbenzenderivater.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
2,6-dinitroanilin bruges til organiske syntese mellemprodukter, farvestoffer mellemprodukter, der anvendes til fremstilling af 2,6-dinitroiodbenzen. Det fungerer som en forløber for forskellige nye 1,2,3-trisubstituerede halogenbenzenderivater.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i en tæt lukket beholder. Opbevares adskilt fra stærke syrer, syrechlorider, syreanhydrider.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,6-Dinitroaniline |
| Smeltepunkt | ∼136 °C (dekomponering) |
| Mængde | 100 g |
| FN nummer | UN1596 |
| Beilstein | 2214886 |
| Merck Index | 14,3271 |
| Opløselighedsinformation | Uopløselig i vand. |
| Formel vægt | 183.12 |
| Procent renhed | 98% |