Få mere at vide
2,6-Dinitroanilin, 98%
Artikelnummer. 11420063
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11420063 5 g 5g
11430063 25 g 25g
11440063 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11420063 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12120.06
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 606-22-4 | C6H5N3O4 | 183,123 g/mol
2,6-dinitroanilin bruges til organiske syntese mellemprodukter, farvestoffer mellemprodukter, der anvendes til fremstilling af 2,6-dinitroiodbenzen. Det fungerer som en forløber for forskellige nye 1,2,3-trisubstituerede halogenbenzenderivater.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2,6-dinitroanilin bruges til organiske syntese mellemprodukter, farvestoffer mellemprodukter, der anvendes til fremstilling af 2,6-dinitroiodbenzen. Det fungerer som en forløber for forskellige nye 1,2,3-trisubstituerede halogenbenzenderivater.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i en tæt lukket beholder. Opbevares adskilt fra stærke syrer, syrechlorider, syreanhydrider.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 606-22-4
Molekylær formel C6H5N3O4
Molekylvægt (g/mol) 183.123
MDL nummer MFCD00007148
InChI nøgle QFUSCYRJMXLNRB-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzenamine, 2,6-dinitro, 2,6-dinitrobenzenamine, aniline, 2,6-dinitro, unii-8w27g0qbd7, ccris 3108, pubchem22911, wln: wnr bz cnw, acmc-209ml1, 2,6-dinitroaniline, 2,6-dinitro-phenyl-amine
PubChem CID 69070
IUPAC navn 2,6-dinitroanilin
SMIL C1=CC(=C(C(=C1)[N+](=O)[O-])N)[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,6-Dinitroaniline
Smeltepunkt ∼136°C (decomposition)
Mængde 5 g
FN nummer UN1596
Beilstein 2214886
Merck Index 14,3271
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 183.12
Procent renhed 98%