Få mere at vide
2,6-Dinitroaniline, 95%
Artikelnummer. 13584990 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
13584990 50 g Glass bottle 50g
13515000 10 g Glass bottle 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 13584990 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 170170500
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 606-22-4 | C6H5N3O4 | 183.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 606-22-4
Molekylær formel C6H5N3O4
Molekylvægt (g/mol) 183.12
InChI nøgle QFUSCYRJMXLNRB-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzenamine, 2,6-dinitro, 2,6-dinitrobenzenamine, aniline, 2,6-dinitro, unii-8w27g0qbd7, ccris 3108, pubchem22911, wln: wnr bz cnw, acmc-209ml1, 2,6-dinitroaniline, 2,6-dinitro-phenyl-amine
PubChem CID 69070
IUPAC navn 2,6-dinitroaniline
SMIL C1=CC(=C(C(=C1)[N+](=O)[O-])N)[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 6-Dinitroaniline
Navn note 97%
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 137.0°C to 142.0°C
Farve White
Flammepunkt >100°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 94% min. (HPLC)
Emballage Glass bottle
Lineær formel (O2N)2C6H3NH2
Mængde 50 g
Beilstein 12,758
Merck Index 15,3297
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: 0.4g/100mL ethanol 95%,soluble in ether and hot benzene,practically insoluble in petroleum ether
Formel vægt 183.12
Procent renhed 95%
Fysisk form Crystalline Powder or Crystals
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,6-Dinitroaniline
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.