Få mere at vide
2,6-dimethylcyclohexanol, 99%, blanding af isomerer, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-116734 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 g
50 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
50g
5g
Artikelnummer. 10673363
Brand: Thermo Scientific Acros 149810050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 5337-72-4 | C8H16O | 128.21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5337-72-4
Molekylær formel C8H16O
Molekylvægt (g/mol) 128.21
MDL nummer MFCD00001502
InChI nøgle MOISVRZIQDQVPF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-dimethylcyclohexanol, cyclohexanol, 2,6-dimethyl, 2,6-dimethylcyclohexyl alcohol, ambsclk-255, cyclohexanol,6-dimethyl, 2,6-dimethyl-cyclohexanol, acmc-20ao81, 2,6-dimethylcyclohexanol,c&t, 2,6-dimethyl-cyclohexan-1-ol, 2,6-dimethylcyclohexanol, mixture of isomers
PubChem CID 21428
IUPAC navn 2,6-dimethylcyclohexan-1-ol
SMIL CC1CCCC(C1O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 6-Dimethylcyclohexanol
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs
Tæthed 0.9400g/mL
Kogepunkt 174.4°C
Flammepunkt 55°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3)2C6H9OH
Brydningsindeks 1.4585 to 1.4615
Mængde 5 g
Beilstein 06, 18
Specifik vægtfylde 0.94
Formel vægt 128.21
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,6-Dimethylcyclohexanol, mixture of isomers
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.