Få mere at vide
2,6-Dimethylbenzyl chloride, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15535976 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15535976 100 g 100g
15515976 5 g 5g
15525976 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15535976 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 457471000
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Chemical Identifiers
CAS 5402-60-8
Molekylær formel C9H11Cl
Molekylvægt (g/mol) 154.64
InChI nøgle HPVRFWQMBYLJRL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-dimethylbenzyl chloride, 2-chloromethyl-1,3-dimethylbenzene, 2,6-dimethylbenzylchloride, 2,6-dimethyl benzylchloride, 1-chloromethyl-2,6-dimethylbenzene, 2-chloromethyl-1,3-dimethyl-benzene, 2-chloromethyl-m-xylene, benzene, 2-chloromethyl-1,3-dimethyl, 2, 6-dimethylbenzyl chloride
PubChem CID 221154
IUPAC navn 2-(chloromethyl)-1,3-dimethylbenzene
SMIL CC1=C(C(=CC=C1)C)CCl
Specifications
Kemisk navn eller materiale 2,6-Dimethylbenzyl chloride
Smeltepunkt 33.0°C
Kogepunkt 100°C (2.0 kPa)
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Mængde 100 g
Formel vægt 154.64
Procent renhed 98%
compliance-icons
Product Identifier
  • 2,6-Dimethylbenzyl chloride, 98%
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
Hazard Statement
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H290-Kan ætse metaller.
Precautionary Statement
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.