Få mere at vide
2,6-Dimethylbenzyl alcohol, 98%
Artikelnummer. 15447948
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15447948 250 mg 250mg
15427948 1 g 1g
15437948 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15447948 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H61409.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 62285-58-9 | C9H12O | 136.194 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 62285-58-9
Molekylær formel C9H12O
Molekylvægt (g/mol) 136.194
MDL nummer MFCD00128004
InChI nøgle JPEYJQDKTDVJSZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-dimethylphenyl methanol, 2,6-dimethylbenzyl alcohol, 2,6-dimethyl-benzenemethanol, 2,6-dimethylbenzylalcohol, benzenemethanol, 2,6-dimethyl, 2,6-dimethyl-phenyl-methanol, 2.3-dimethylbenzylalkohol, 2,6-dimethylbenzenemethanol, 2,6-dimethyl benzyl alcohol, benzenemethanol,2,6-dimethyl
PubChem CID 186748
IUPAC navn (2,6-dimethylphenyl)methanol
SMIL CC1=C(C(=CC=C1)C)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,6-Dimethylbenzyl alcohol
Mængde 250 mg
Formel vægt 136.19
Procent renhed 98%
Fysisk form Fast stof