Få mere at vide
2,6-Dimethylbenzaldehyde, 97%
Artikelnummer. 15431749
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15431749 5 g 5g
15441749 25 g 25g
15451749 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15431749 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H64503.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1123-56-4 | C9H10O | 134.178 g/mol
En aldehydholdig byggesten, der bruges til forskning i proteomik
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser En aldehydholdig byggesten, der
anvendes til forskning i proteomik
. Opløselighed
Bemærkninger
Air Sensitive. Opbevar væk fra luft. Opbevares køligt, tørt i tæt lukket beholder. Med tilstrækkelig ventilation. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1123-56-4
Molekylær formel C9H10O
Molekylvægt (g/mol) 134.178
MDL nummer MFCD00128003
InChI nøgle QOJQBWSZHCKOLL-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-xylene-2-carboxaldehyde, 2,6-dimethyl-benzaldehyde, 2-formyl-m-xylene, benzaldehyde, 2,6-dimethyl, 2,6-dimethylbenzaldehyd, acmc-1bown, 2,6-dimethyl benzaldehyde, ksc493s1p, pharmabridge p-2713, 2,6-dimethylbenzaldehyde
PubChem CID 583841
IUPAC navn 2,6-dimethylbenzaldehyd
SMIL CC1=C(C(=CC=C1)C)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,6-Dimethylbenzaldehyde
Smeltepunkt 27°C to 30°C (literature)
Farve Hvid til gul
Kogepunkt 230°C (literature)
Flammepunkt 96°C (205°F)
Brydningsindeks 1.548
Mængde 5 g
Beilstein 907019
Følsomhed Air Sensitive
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 134.18
Procent renhed 97%
Fysisk form Fast stof