Få mere at vide
2',6'-Dimethylacetanilid, 97%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2',6'-Dimethylacetanilide |
| Smeltepunkt | 179 °C til 183 °C |
| Mængde | 25 g |
| Formel vægt | 163.22 |
| Procent renhed | 97% |