Få mere at vide
2,6-dimethyl-5-heptenal, stabiliseret, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11363397
Skift visning
Mængde:
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11363397 250 g 250g
1 options
Artikelnummer. 11363397 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 017773.30
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
CAS: 106-72-9 | Molekylformel: C9H16O | Molekylvægt: 140,226 g/mol
Den bruges til dufte designet til at have en særlig frugtig note, der har tendens til melon, agurk og græskar. Den bruges hovedsageligt som perfummeringsmidler.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 106-72-9
Molekylær formel C9H16O
Molekylvægt (g/mol) 140.226
MDL nummer MFCD00006981
InChI nøgle YGFGZTXGYTUXBA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-dimethyl-5-heptenal, melonal, 5-heptenal, 2,6-dimethyl, bergamal, 2,6-dimethyl-5-hepten-1-al, 2,6-dimethyl-5-heptanal, 2,6-dimethylhept-5-en-1-al, fema no. 2389, 2,6-dimethyl-2-hepten-7-al, 2,6-dimethyl-5-heptenal natural
PubChem CID 61016
IUPAC navn 2,6-dimethylhept-5-enal
SMIL CC(CCC=C(C)C)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,6-Dimethyl-5-heptenal
Tæthed 0.879 g/mL
Kogepunkt 116 °C til 124 °C (100 mmHg)
Flammepunkt 63 °C (64 °C)
Brydningsindeks 1.4441
Mængde 250 g
FN nummer UN1989
Følsomhed Luftfølsom
Opløselighedsinformation Opløselig i alkohol, paraffinolie. Uopløselig i vand.
Formel vægt 140.22
Fysisk form Væske