Få mere at vide
2,6-Dimethyl-4-nitroanisol, 99%
Artikelnummer. 11396619
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11396619 5 g 5g
11386619 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11396619 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H26204.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
CAS: 14804-39-8 | C9H11NO3 | 181,19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14804-39-8
Molekylær formel C9H11NO3
Molekylvægt (g/mol) 181.19
MDL nummer MFCD00024537
InChI nøgle HSDNHFOJTRMGER-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-dimethyl-4-nitroanisole, m-xylene, 2-methoxy-5-nitro, benzene,2-methoxy-1,3-dimethyl-5-nitro, acmc-20ao84, m-xylene, 2-methoxy-5-nitro-,, 4-methoxy-3,5-dimethylnitrobenzene, 2,6-dimethyl-1-methoxy-4-nitrobenzene, 2-methoxy-1,3-di-methyl-5-nitrobenzene, benzene, 2-methoxy-1,3-dimethyl-5-nitro
PubChem CID 139835
IUPAC navn 2-methoxy-1,3-dimethyl-5-nitrobenzen
SMIL COC1=C(C)C=C(C=C1C)[N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,6-Dimethyl-4-nitroanisole
Smeltepunkt 85 °C til 92 °C
Mængde 5 g
Formel vægt 181.19
Procent renhed 99%