Få mere at vide
2,6-dimethyl-2-heptanol, 99 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11461717
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11461717 50 g 50g
11471717 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11461717 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B25691.18
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13254-34-7
Molekylær formel C9H20O
Molekylvægt (g/mol) 144.258
MDL nummer MFCD00072198
InChI nøgle HGDVHRITTGWMJK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-dimethyl-2-heptanol, 2-heptanol, 2,6-dimethyl, dimetol, freesiol, lolitol, dimethyl heptanol, acmc-20ao86, dimetol dimethyl heptanol, dsstox_cid_21424, dsstox_rid_79728
PubChem CID 83268
IUPAC navn 2,6-dimethylheptan-2-ol
SMIL CC(C)CCCC(C)(C)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,6-Dimethyl-2-heptanol
Smeltepunkt -10°C
Tæthed 0.81
Kogepunkt 179°C to 181°C
Flammepunkt 63°C (145°F)
Lugt Characteristic
Brydningsindeks 1.426
Mængde 50 g
Formel vægt 144.25
Procent renhed 99%