Få mere at vide
2,6-Dimethoxypyridine, 98+%
Artikelnummer. 11439767
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11439767 25 g 25g
11449767 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11439767 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22746.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6231-18-1 | C7H9NO2 | 139.15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6231-18-1
Molekylær formel C7H9NO2
Molekylvægt (g/mol) 139.15
MDL nummer MFCD00006266
InChI nøgle IBTGEEMBZJBBSH-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyridine, 2,6-dimethoxy, 2,6-dimethoxy pyridine, pyridine,2,6-dimethoxy, acmc-1b7tt, ksc494c3n, 2,6-dimethoxypyridine, 2,6-dimethoxypyridine 25g
PubChem CID 80378
IUPAC navn 2,6-dimethoxypyridin
SMIL COC1=CC=CC(OC)=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,6-Dimethoxypyridine
Kogepunkt 178°C to 180°C
Flammepunkt 61°C (141°F)
Mængde 25 g
Beilstein 1525332
Formel vægt 139.15
Procent renhed ≥98%