Få mere at vide
2,6-Dimethoxypyridine-3-boronic acid pinacol ester, 97%
Artikelnummer. 11916471 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11916471 1 g 1g
11926471 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11916471 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 444920010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 214360-59-5 | C13H20BNO4 | 265.12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 214360-59-5
Molekylær formel C13H20BNO4
Molekylvægt (g/mol) 265.12
MDL nummer MFCD03788240
InChI nøgle VZGDCNFVMWRPOW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-dimethoxy-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 2,6-dimethoxypyridine-3-boronic acid pinacol ester, 2,6-dimethoxypyridine-5-boronic acid pinacol ester, 2,6-dimethoxy-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-pyridine, 2,6-dimethoxypyridine-3-boronic acid, pinacol ester, 2,6-dimethoxy-5 3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 2,6-dimethoxy-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-pyridine, pyridine, 2,6-dimethoxy-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, 2,6-dimethoxy-3-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 2,6-dimethoxy-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxabo
PubChem CID 2758487
IUPAC navn 2,6-dimethoxy-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridin
SMIL COC1=CC=C(B2OC(C)(C)C(C)(C)O2)C(OC)=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 6-Dimethoxypyridine-3-boronic acid pinacol ester
Smeltepunkt < 39°C to 44°C
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 265.12
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,6-Dimethoxypyridine-3-boronic acid pinacol ester
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.