Få mere at vide
2,6-Dimethoxypyridine-3-boronic acid, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11976471 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11976471 1 g 1g
11986471 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11976471 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 445410010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 221006-70-8
Molekylær formel C7H10BNO4
Molekylvægt (g/mol) 182.97
InChI nøgle ADGHSWFUZUADDH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-dimethoxypyridine-3-boronic acid, 2,6-dimethoxy-3-pyridineboronic acid, 2,6-dimethoxypyridin-3-yl boronic acid, 2,6-dimethoxypyridin-3-yl-3-boronic acid, 3-borono-2,6-dimethoxypyridine, 2,6-dimethoxy-3-pyridylboronic acid, 2,6-dimethoxypyridine-5-boronic acid, boronic acid, 2,6-dimethoxy-3-pyridinyl, 2,6-dimethoxy-3-pyridyl boronic acid
PubChem CID 2762707
IUPAC navn (2,6-dimethoxypyridin-3-yl)boronic acid
SMIL B(C1=C(N=C(C=C1)OC)OC)(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 6-Dimethoxypyridine-3-boronic acid
Smeltepunkt 108°C to 109°C
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Emballage Glass Bottle
Mængde 1 g
Formel vægt 182.97
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,6-Dimethoxypyridine-3-boronic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.