Få mere at vide
2,6-Dimethoxypyridin-3-boronsyre, 95 %
Artikelnummer. 11375659
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11375659 5 g 5g
11355659 250 mg 250mg
11365659 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11375659 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L20389.06
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
CAS: 221006-70-8 | C7H10BNO4 | 182,97 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 221006-70-8
Molekylær formel C7H10BNO4
Molekylvægt (g/mol) 182.97
MDL nummer MFCD03788239
InChI nøgle ADGHSWFUZUADDH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-dimethoxypyridine-3-boronic acid, 2,6-dimethoxy-3-pyridineboronic acid, 2,6-dimethoxypyridin-3-yl boronic acid, 2,6-dimethoxypyridin-3-yl-3-boronic acid, 3-borono-2,6-dimethoxypyridine, 2,6-dimethoxy-3-pyridylboronic acid, 2,6-dimethoxypyridine-5-boronic acid, boronic acid, 2,6-dimethoxy-3-pyridinyl, 2,6-dimethoxy-3-pyridyl boronic acid
PubChem CID 2762707
IUPAC navn (2,6-dimethoxypyridin-3-yl)boronsyre
SMIL B(C1=C(N=C(C=C1)OC)OC)(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,6-Dimethoxypyridine-3-boronic acid
Smeltepunkt 128 °C til 130 °C
Mængde 5 g
Beilstein 9391039
Formel vægt 182.97
Procent renhed 95%