Få mere at vide
2,6-Dimethoxypyridine-3-boronic acid, 95%
Artikelnummer. 11355659
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11355659 250 mg 250mg
11365659 1 g 1g
11375659 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11355659 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L20389.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 221006-70-8 | C7H10BNO4 | 182.97 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 221006-70-8
Molekylær formel C7H10BNO4
Molekylvægt (g/mol) 182.97
MDL nummer MFCD03788239
InChI nøgle ADGHSWFUZUADDH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-dimethoxypyridine-3-boronic acid, 2,6-dimethoxy-3-pyridineboronic acid, 2,6-dimethoxypyridin-3-yl boronic acid, 2,6-dimethoxypyridin-3-yl-3-boronic acid, 3-borono-2,6-dimethoxypyridine, 2,6-dimethoxy-3-pyridylboronic acid, 2,6-dimethoxypyridine-5-boronic acid, boronic acid, 2,6-dimethoxy-3-pyridinyl, 2,6-dimethoxy-3-pyridyl boronic acid
PubChem CID 2762707
IUPAC navn (2,6-dimethoxypyridin-3-yl)boronsyre
SMIL B(C1=C(N=C(C=C1)OC)OC)(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,6-Dimethoxypyridine-3-boronic acid
Smeltepunkt 128°C to 130°C
Mængde 250 mg
Beilstein 9391039
Formel vægt 182.97
Procent renhed 95%