Få mere at vide
2,6-dimethoxynaphthalen, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11402020
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11402020 1 g 1g
11412020 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11402020 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H28366.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5486-55-5 | C12H12O2 | 188.23 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5486-55-5
Molekylær formel C12H12O2
Molekylvægt (g/mol) 188.23
MDL nummer MFCD00004063
InChI nøgle AHKDVDYNDXGFPP-UHFFFAOYSA-N
Synonym naphthalene, 2,6-dimethoxy, 2,6-dimethoxy-naphthalene, 2,6-dimethoxy naphthalene, pubchem22734, naphthalene,6-dimethoxy, acmc-1ap1a, 2,6-dimethoxynaphthalene
PubChem CID 79627
IUPAC navn 2,6-dimethoxynaphthalen
SMIL COC1=CC2=CC=C(OC)C=C2C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,6-Dimethoxynaphthalene
Smeltepunkt 152°C to 154°C
Mængde 1 g
Formel vægt 188.23
Procent renhed 99%