Få mere at vide
2,6-dimethoxybenzonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10626012 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10626012 10 g Glasflaske 10g
10539263 50 g Glasflaske 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10626012 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 181720100
 Begrænset vare
På lager
Kemiske identifikatorer
CAS 16932-49-3
Molekylær formel C9H9NO2
Molekylvægt (g/mol) 163.18
MDL nummer MFCD00001788
InChI nøgle XHAHKSSLDJIEDH-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzonitrile, 2,6-dimethoxy, 2,6-dimethoxy-benzonitrile, 2,6-dimethoxybenzenecarbonitrile, pubchem4772, 2.6-dimethoxybenzonitrile, benzonitrile,2,6-dimethoxy, 2-10-00-00260 beilstein handbook reference, 2,6-dimethoxybenzonitrile
PubChem CID 85648
IUPAC navn 2,6-dimethoxybenzonitril
SMIL COC1=C(C(=CC=C1)OC)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 6-Dimethoxybenzonitrile
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 119 °C til 123 °C
Farve Beige
Kogepunkt 310 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3O)2C6H3CN
Mængde 10 g
Beilstein 10, 388
Formel vægt 163.18
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,6-Dimethoxybenzonitrile
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.