Få mere at vide
2,6-Dimethoxybenzoic acid, 99%
Beskrivelse
Det bruges til syntese af indoler samt coumariner relateret til Novobiocin, der bruges som potente hæmmere af heat-shock protein 90 i behandlingen af brystkræft.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
af indoler samt coumariner relateret til Novobiocin, der bruges som potente hæmmere af heat-shock protein 90 i behandlingen af brystkræft.
Opløselighed
Uopløseligt i vand. Opløselighed i methanol er næsten gennemsigtig. Opløselig i DMSO, ethylacetat og acetone.
Bemærkninger
Opbevares væk fra baser og oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,6-Dimethoxybenzoic acid |
| Smeltepunkt | ∼188°C (decomposition) |
| Lugt | Odorless |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 2212190 |
| Opløselighedsinformation | Insoluble in water. Solubility in methanol is almost transparent. Soluble in DMSO,Ethyl Acetate and acetone. |
| Formel vægt | 182.18 |
| Procent renhed | 99% |