Få mere at vide
2,6-dimethoxybenzaldehyd, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10207330 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10207330 1 g Glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10207330 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 305790010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3392-97-0 | C9H10O3 | 166.18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 6-Dimethoxybenzaldehyde
Navn note 99%
CAS 3392-97-0
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 95.0°C to 98.0°C
Farve Gul til Beige
Kogepunkt 285.0°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C9H10O3
Lineær formel (CH3O)2C6H3CHO
MDL nummer MFCD00010862
Mængde 1 g
Synonym benzaldehyde, 2,6-dimethoxy, unii-54p7cg8v99, pubchem8226, acmc-1ckys, 2,6 dimethoxybenzaldehyde, 2,6-dimethoxy-benzaldehyde, ksc497m3h, 1,3-dimethoxy-2-formylbenzene, paragos 460025, timtec-bb sbb006541
InChI nøgle WXSGQHKHUYTJNB-UHFFFAOYSA-N
SMIL COC1=CC=CC(OC)=C1C=O
IUPAC navn 2,6-dimethoxybenzaldehyd
Molekylvægt (g/mol) 166.18
PubChem CID 96404
Formel vægt 166.18
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver