Få mere at vide
2,6-Dimethoxybenzaldehyde, 98+%
Artikelnummer. 11464883
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11464883 25 g 25g
11444883 1 g 1g
11454883 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11464883 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12209.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3392-97-0 | C9H10O3 | 166.18 g/mol
2,6-dimethoxybenzaldehyd er blevet anvendt til fremstilling af 2,6-dihydroxybenzaldehyd ved demethylering med AlBr3.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 2,6-dimethoxybenzaldehyd er blevet brugt til fremstilling af
2,6-dihydroxybenzaldehyd ved demethylering med AlBr3.
Opløselighed Opløselig i
methanol (næsten gennemsigtig).
Bemærkninger
Luftfølsom. Opbevares et køligt, tørt sted i en tæt lukket beholder. Opbevares væk fra oxidationsmiddel, luft.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3392-97-0
Molekylær formel C9H10O3
Molekylvægt (g/mol) 166.18
MDL nummer MFCD00010862
InChI nøgle WXSGQHKHUYTJNB-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzaldehyde, 2,6-dimethoxy, unii-54p7cg8v99, pubchem8226, acmc-1ckys, 2,6 dimethoxybenzaldehyde, 2,6-dimethoxy-benzaldehyde, ksc497m3h, 1,3-dimethoxy-2-formylbenzene, paragos 460025, timtec-bb sbb006541
PubChem CID 96404
IUPAC navn 2,6-dimethoxybenzaldehyd
SMIL COC1=CC=CC(OC)=C1C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,6-Dimethoxybenzaldehyde
Smeltepunkt 96°C to 98°C
Kogepunkt 285°C
Mængde 25 g
Beilstein 908138
Følsomhed Air Sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in Methanol (almost transparency).
Formel vægt 166.18
Procent renhed 99%