Få mere at vide
2,6-Dimethoxyanilin, 97%
Beskrivelse
2,6-dimethylanilin-nedbrydning ved Fenton-processen er blevet undersøgt i dybden med det formål at lære mere om de reaktioner, der er involveret i oxidationen af 2,6-dimethylanilin under forskellige reaktionsbetingelser. Ved anvendelse af et tidligere udviklet gaskromatografisk massespektrometrisk assay blev hæmoglobinaddukter af 2,6-dimethylanilin påvist kovalent bundet til rottehæmoglobin efter administration af enten 2,6-dimethylanilin eller lidocain.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
2,6-dimethylanilin-nedbrydning ved Fenton-processen er blevet undersøgt i dybden med det formål at lære mere om de reaktioner, der er involveret i oxidationen af 2,6-dimethylanilin under forskellige reaktionsbetingelser. Ved anvendelse af et tidligere udviklet gaskromatografisk massespektrometrisk assay blev hæmoglobinaddukter af 2,6-dimethylanilin påvist kovalent bundet til rottehæmoglobin efter administration af enten 2,6-dimethylanilin eller lidocain.
Opløselighed Lidt opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,6-Dimethoxyaniline |
| Smeltepunkt | 76 °C til 78 °C |
| Lugt | Karakteristik |
| Mængde | 1 g |
| FN nummer | UN2811 |
| Opløselighedsinformation | Let opløselig i vand. |
| Formel vægt | 153.18 |
| Procent renhed | 97% |