Få mere at vide
2',6'-Dimethoxyacetophenone, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10502318 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10502318 5 g 5g
1 options
Artikelnummer. 10502318 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 295130050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Specifications
Kemisk navn eller materiale 2', 6'-Dimethoxyacetophenone
CAS 2040-04-2
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 69.5°C to 71.0°C
Farve White to Beige
Kogepunkt 135.0°C to 136.0°C (2.0 mmHg)
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Molekylær formel C10H12O3
Lineær formel (CH3O)2C6H3COCH3
MDL nummer MFCD00008729
Mængde 5 g
Synonym 2',6'-dimethoxyacetophenone, 1-2,6-dimethoxyphenyl ethanone, 2,6-dimethoxyacetophenone, acetophenone, 2',6'-dimethoxy, 1-2,6-dimethoxyphenyl ethan-1-one, ethanone, 1-2,6-dimethoxyphenyl, usaf k-2801, 2,6-dimethoxy acetophenone, 1-acetyl-2,6-dimethoxybenzene, pubchem3380
InChI nøgle XEUGKOFTNAYMMX-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC(=O)C1=C(C=CC=C1OC)OC
IUPAC navn 1-(2,6-dimethoxyphenyl)ethanone
Molekylvægt (g/mol) 180.21
PubChem CID 16267
Formel vægt 180.21
Procent renhed 98%
Fysisk form Crystalline Powder
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 2',6'-Dimethoxyacetophenone
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Precautionary Statement
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.