Få mere at vide
2',6'-dimethoxyacetophenon, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7023312
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Artikelnummer. 11452738
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A16733.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 2040-04-2 | C8H6Cl2O | 189.04 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2040-04-2
MDL nummer MFCD00008729
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2',6'-Dimethoxyacetophenone
Smeltepunkt 68°C to 71°C
Kogepunkt 135°C to 136°C (2 mmHg)
Molekylær formel C8H6Cl2O
Mængde 5 g
Beilstein 2048976
Synonym 2',6'-dichloroacetophenone, 1-2,6-dichlorophenyl ethanone, 2,6-dichloroacetophenone, 1-2,6-dichlorophenyl ethan-1-one, ethanone, 1-2,6-dichlorophenyl, 2,6-dichloro acetophenone, 1-acetyl-2,6-dichlorobenzene, zlchem 1084, pubchem12362, acmc-1cobf
InChI nøgle HYBDSXBLGCQKRE-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC(=O)C1=C(C=CC=C1Cl)Cl
IUPAC navn 1-(2,6-dichlorphenyl)ethanon
Molekylvægt (g/mol) 189.04
PubChem CID 74877
Formel vægt 180.2
Procent renhed 98%