Få mere at vide
2,6-Dimethoxy-4-methylphenol, 97%
Artikelnummer. 11434817
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11434817 25 g 25g
11444817 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11434817 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21801.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6638-05-7 | C9H12O3 | 168.19 g/mol
Anvendes som smags- og duftmiddel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Anvendes som smags- og duftstoffer.
Opløselighed Lidt opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6638-05-7
MDL nummer MFCD00017289
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,6-Dimethoxy-4-methylphenol
Smeltepunkt 36°C to 42°C
Kogepunkt 144°C to 146°C (12 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Lugt Phenol-like
Molekylær formel C16H13NO3
Mængde 25 g
Synonym 5-benzyloxy-1h-indole-2-carboxylic acid, 5-benzyloxyindole-2-carboxylic acid, 1h-indole-2-carboxylic acid, 5-phenylmethoxy, chembl24850, 5-phenylmethoxy-1h-indole-2-carboxylic acid, 5-phenylmethoxy indole-2-carboxylic acid, 5-benzyloxy-1h-indole-2-carboxylicacid, maybridge1_005333, acmc-209x2s
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
InChI nøgle MVCLSAMNMAWXFQ-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC=C(C=C1)COC2=CC3=C(C=C2)NC(=C3)C(=O)O
IUPAC navn 5-phenylmethoxy-1H-indol-2-carboxylsyre
Molekylvægt (g/mol) 267.28
PubChem CID 81146
Formel vægt 168.19
Procent renhed 97%