Få mere at vide
2,6-Dimethoxy-3-nitrobenzoesyre, 97 %
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,6-Dimethoxy-3-nitrobenzoic acid |
| Smeltepunkt | 130°C to 132°C |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 2657939 |
| Formel vægt | 227.17 |
| Procent renhed | 97% |