Få mere at vide
2,6-Diisopropylphenyl isocyanat, 94%
Artikelnummer. 11362896
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11362896 1 g 1g
11372896 5 g 5g
11382896 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11362896 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L10613.03
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 28178-42-9 | C13H17NO | 203,29 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 28178-42-9
Molekylær formel C13H17NO
Molekylvægt (g/mol) 203.29
MDL nummer MFCD00008882
InChI nøgle FEUFNKALUGDEMQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-diisopropylphenyl isocyanate, 2,6-diisopropylphenylisocyanate, 2-isocyanato-1,3-diisopropylbenzene, benzene, 2-isocyanato-1,3-bis 1-methylethyl, isocyanic acid 2,6-diisopropylphenyl ester, isocyanic acid, 2,6-diisopropylphenyl ester, 1,3-bis 1-methylethyl-2-isocyanatobenzene, 2,6-bis 1-methylethyl phenyl isocyanate, 2-isocyanato-1,3-di propan-2-yl benzene, benzene, 1,3-bis 1-methylethyl-2-isocyanato
PubChem CID 92259
IUPAC navn 2-isocyanato-1,3-di(propan-2-yl)benzen
SMIL CC(C)C1=CC=CC(C(C)C)=C1N=C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,6-Diisopropylphenyl isocyanate
Tæthed 0.951
Kogepunkt 116°C to 117°C (10 mmHg)
Flammepunkt 107°C (224°F)
Brydningsindeks 1.518
Mængde 1 g
FN nummer UN2206
Beilstein 2645721
Følsomhed Moisture sensitive
Formel vægt 203.29
Procent renhed 94%