Få mere at vide
2,6-Diisopropylanilin, 90+%
Artikelnummer. 10501621 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10501621 100 g Glasflaske 100g
10206080 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10501621 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 169411000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    320.00 DKK
    281.65 DKK / 100g
    Spare 38.35 DKK
    11% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
CAS: 24544-04-5 | C12H19N | 177,29 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 24544-04-5
Molekylær formel C12H19N
Molekylvægt (g/mol) 177.29
MDL nummer MFCD00008887
InChI nøgle WKBALTUBRZPIPZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-diisopropylaniline, benzenamine, 2,6-bis 1-methylethyl, 2,6-diisopropyl aniline, aniline, 2,6-diisopropyl, diisopropylaniline, 2,6-diisopropylphenylamine, 2,6-bis propan-2-yl aniline, 2,6-dilsopropylaniline, 2,6-di propan-2-yl aniline, 2,6-bis 1-methylethyl aniline
PubChem CID 32484
IUPAC navn 2,6-di(propan-2-yl)anilin
SMIL CC(C)C1=C(C(=CC=C1)C(C)C)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 6-Diisopropylaniline
Navn note 92%
CAS min % 90.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -45,0 °C
Tæthed 0.9400g/mL
Kogepunkt 257,0 °C
Flammepunkt 123 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 90% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel [(CH3)2CH]2C6H3NH2
Brydningsindeks 1,5320 til 1,5340
Mængde 100 g
Beilstein 12, 168
Specifik vægtfylde 0.94
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: <0,20 g/L. Andre opløseligheder: blandet med ethanol og toluen
Formel vægt 177.29
Procent renhed 90+%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
Produktidentifikator
  • 2,6-Diisopropylaniline
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
Faresætning
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.