Få mere at vide
2,6-Diisopropylanilin, 90+%
Artikelnummer. 11312986
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11312986 100 g 100g
11322986 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11312986 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L10761.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
CAS: 24544-04-5 | C12H19N | 177,291 g/mol
2,6-Diisopropylanilin fungerer som et mellemprodukt, der anvendes til fremstilling af carbodiimider, stabilisatorer, syntetiske harpikser, antioxidanter og aktive farmaceutiske ingredienser. Det bruges også til fremstilling af multitopiske Schiff-base ligand-precursorer og 4,5-bis(2,6-diisopropylanilino)-2,7-di-tert-butyl-9,9-dimethylthioxanthen. Det gennemgår også kondensationsreaktion med triacetylmethan for at få -[1-(2,6-diisopropylphenylamino)ethyliden]pentan-2,4-dion. Yderligere bruges det til at fremstille N-heterocykliske carbenkomplekser til alfa-arylering af acykliske ketoner, aminering af haloarener og vandig Suzuki-kobling. Ud over dette anvendes det til fremstilling af organokatalysator baseret på naphthalendiimider.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2,6-Diisopropylanilin fungerer som et mellemprodukt, der anvendes til fremstilling af carbodiimider, stabilisatorer, syntetiske harpikser, antioxidanter og aktive farmaceutiske ingredienser. Det bruges også til fremstilling af multitopiske Schiff-base ligand-precursorer og 4,5-bis(2,6-diisopropylanilino)-2,7-di-tert-butyl-9,9-dimethylthioxanthen. Det gennemgår også kondensationsreaktion med triacetylmethan for at få -[1-(2,6-diisopropylphenylamino)ethyliden]pentan-2,4-dion. Yderligere bruges det til at fremstille N-heterocykliske carbenkomplekser til alfa-arylering af acykliske ketoner, aminering af haloarener og vandig Suzuki-kobling. Ud over dette anvendes det til fremstilling af organokatalysator baseret på naphthalendiimider.
Opløselighed
Blandbar med æter og alkohol. Lidt blandbar med vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med syrer, syrechlorider, syreanhydrider, chlorformiater og stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 24544-04-5
Molekylær formel C12H19N
Molekylvægt (g/mol) 177.291
MDL nummer MFCD00008887
InChI nøgle WKBALTUBRZPIPZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-diisopropylaniline, benzenamine, 2,6-bis 1-methylethyl, 2,6-diisopropyl aniline, aniline, 2,6-diisopropyl, diisopropylaniline, 2,6-diisopropylphenylamine, 2,6-bis propan-2-yl aniline, 2,6-dilsopropylaniline, 2,6-di propan-2-yl aniline, 2,6-bis 1-methylethyl aniline
PubChem CID 32484
IUPAC navn 2,6-di(propan-2-yl)anilin
SMIL CC(C)C1=C(C(=CC=C1)C(C)C)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,6-Diisopropylaniline
Smeltepunkt -54 °C
Tæthed 0.94
Kogepunkt 254 °C til 257 °C
Flammepunkt 125 °C (257 °F)
Brydningsindeks 1.533
Mængde 100 g
Beilstein 2208763
Opløselighedsinformation Blandet med æter og alkohol. Let blandet med vand.
Formel vægt 177.29
Procent renhed ≥90%