Få mere at vide
2,6-diisopropyl-N,N-dimethylanilin, 96%
Artikelnummer. 11322319
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11322319 1 g 1g
11332319 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11322319 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27275.03
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 2909-77-5 | C14H23N | 205,345 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2909-77-5
Molekylær formel C14H23N
Molekylvægt (g/mol) 205.345
MDL nummer MFCD00144978
InChI nøgle ALXIOUGHHXXLKX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-diisopropyl-n,n-dimethylaniline, n,n-dimethyl-2,6-diisopropylaniline, benzenamine, n,n-dimethyl-2,6-bis 1-methylethyl, 2,6-diisopropyl-n,n-dimethyl-aniline, acmc-20ao8g, 2,6-bis methylethyl phenyl dimethylamine, n,n-dimethyl-2,6-di propan-2-yl aniline, benzenamine,n,n-dimethyl-2,6-bis 1-methylethyl
PubChem CID 76198
IUPAC navn N,N-dimethyl-2,6-di(propan-2-yl)anilin
SMIL CC(C)C1=C(C(=CC=C1)C(C)C)N(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,6-Diisopropyl-N,N-dimethylaniline
Tæthed 0.873
Kogepunkt 86°C (2.5 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.5005
Mængde 1 g
FN nummer UN2810
Formel vægt 205.34
Procent renhed 96%